Acriflavin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride-3,6-acridinediamine mix, Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral, Euflavine, Acriflavine base
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
01673-10G
01673-50G
SIAL01673-10GEA
65.4
EUR
SIAL01673-10G
SIAL01673-50G
Acriflavin, Sigma-Aldrich®
Acriflavin
Formel:
C₂₇H₂₅ClN₆ Molecular Weight: 468,9806 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064307 CAS-Nummer: 8048-52-0 |