Alizarinrot S (Natriumsalz) 1% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: C.I. 58005
42746.AE 42746.AP
42746.AEEA 32.5 EUR
42746.AE 42746.AP
Alizarinrot S (Natriumsalz) 1% (w/v) in wässriger Lösung
Alizarinrot S (Natriumsalz)
CAS No.: 130-22-3 Molecular Formula: C14H7O7SNa Formula Weight: 342.27 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013049
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
Molecular Weight: 342.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8