TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) 0.5 M in Wasser 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCEP HCl
H51864.AA
H51864.AC
H51864.AE
H51864.AAEA
66.1
EUR
H51864.AA
H51864.AC
H51864.AE
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) 0.5 M in Wasser 95%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Purity: 95%
CAS No.: 51805-45-9
Molecular Formula: C9H15O6P.HCl
Formula Weight: 286.65
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00145469
Formel:
C₉H₁₆ClO₆P Molecular Weight: 286.65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145469 CAS-Nummer: 51805-45-9 UN: 3265 ADR: 8 III |