Methotrexat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M9929-100MG M9929-500MG
SIALM9929-100MGEA 585 EUR
SIALM9929-100MG SIALM9929-500MG
Methotrexat, Sigma-Aldrich®
Methotrexat
Formel: C₂₀H₂₂N₈O₅
Molecular Weight: 454,44 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150847
CAS-Nummer: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III