(1S)-(-)-Camphansäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226173-1G 226173-5G
SIAL226173-1GEA 45.9 EUR
SIAL226173-1G SIAL226173-5G
(1S)-(-)-Camphansäurechlorid, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-Camphansäurechlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₃
Molecular Weight: 216.67 g/mol
MDL: MFCD00135626
CAS-Nummer: 39637-74-6
EINECS: 254-552-4
UN: 3261
ADR: 8 II