3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd Hemihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
140406-100G 140406-25G
SIAL140406-100GEA 122 EUR
SIAL140406-100G SIAL140406-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd Hemihydrat, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd Hemihydrat
Formel: C₁₅H₂₂O₂·0.5H₂O
CAS-Nummer: 207226-32-2
EINECS: 216-592-0