≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid
A13714.14
A13714.22
A13714.14EA
37.2
EUR
A13714.14
A13714.22
≥99%
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
Purity: 99%
CAS No.: 16052-06-5
Molecular Formula: C9H20N2O4S
Formula Weight: 252.33
Melting Point: 242° dec.
Beilstein Reference: 3957385
Formel:
C₉H₂₀N₂O₄S Schmelzpunkt: 242 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006160 CAS-Nummer: 16052-06-5 EINECS: 240-198-8 |