EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
|
Achtung
|
50004-1
50004-2
BMOL50004-1EA
0
EUR
BMOL50004-1
BMOL50004-2
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
Formel:
C₉H₂₀N₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006160 CAS-Nummer: 16052-06-5 EINECS: 240-198-8 |