EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid
17084825-100G
17084825-500G
MOLE17084825-100GEA
0
EUR
MOLE17084825-100G
MOLE17084825-500G
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
Formel:
C₉H₂₀N₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006160 CAS-Nummer: 16052-06-5 EINECS: 240-198-8 |