, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulphonic acid), HEPPS, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propanesulphonic acid, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-propanesulphonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
E9502-100G E9502-10G E9502-1KG E9502-250G E9502-25G E9502-5KG
SIALE9502-100GEA 146 EUR
SIALE9502-100G SIALE9502-10G SIALE9502-1KG SIALE9502-250G SIALE9502-25G SIALE9502-5KG
, Sigma-Aldrich®
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure)
Formel: C₉H₂₀N₂O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006160
CAS-Nummer: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8