HEPPSO (β-Hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-propansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxypropanesulphonic acid
44974537-500G 44974537-100G
MOLE44974537-500GEA 1040 EUR
MOLE44974537-500G MOLE44974537-100G
HEPPSO (β-Hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-propansulfonsäure)
HEPPSO (β-Hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-propansulfonsäure)
Formel: C₉H₂₀N₂O₅S
Molecular Weight: 268.3305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038351
CAS-Nummer: 68399-78-0
EINECS: 269-990-1