3-(3-Furyl)acrylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L13143.03 L13143.06 L13143.14
L13143.03EA 35.4 EUR
L13143.03 L13143.06 L13143.14
3-(3-Furyl)acrylsäure ≥98%
3-(3-Furyl)acrylsäure
Purity: 98% CAS No.: 39244-10-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 1306450
Formel: C₇H₆O₃
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075074
CAS-Nummer: 39244-10-5