9,10-Bis(phenylethinyl)anthracen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
264199-1G 264199-5G
SIAL264199-1GEA 128 EUR
SIAL264199-1G SIAL264199-5G
9,10-Bis(phenylethinyl)anthracen, Sigma-Aldrich®
9,10-Bis(phenylethinyl)anthracen
Formel: C₃₀H₁₈
Molecular Weight: 378,47 g/mol
MDL: MFCD00012050
CAS-Nummer: 10075-85-1
EINECS: 233-210-8