Ethoxyquin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
E8260-250G E8260-100G
SIALE8260-250GEA 136 EUR
SIALE8260-250G SIALE8260-100G
Ethoxyquin, Sigma-Aldrich®
Ethoxyquin
Formel: C₁₄H₁₉NO
MDL: MFCD00023883
CAS-Nummer: 91-53-2
EINECS: 202-075-7