ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9941-100TAB A9941-50TAB A9941-5TAB
SIALA9941-100TABEA 656 EUR
SIALA9941-100TAB SIALA9941-50TAB SIALA9941-5TAB
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]), Sigma-Aldrich®
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
Formel: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Molecular Weight: 548.68 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010404
CAS-Nummer: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6