5-Iod-1,3-dimethyluracil ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B25173.03
B25173.06
B25173.03EA
61.2
EUR
B25173.03
B25173.06
5-Iod-1,3-dimethyluracil ≥99%
5-Iod-1,3-dimethyluracil
Purity: 99%
CAS No.: 40738-83-8
Molecular Formula: C6H7IN2O2
Formula Weight: 266.04
Melting Point: 225° dec.
MDL No.: MFCD00192228
Formel:
C₆H₇IN₂O₂ Molecular Weight: 266.04 g/mol Schmelzpunkt: 225 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192228 CAS-Nummer: 40738-83-8 |