1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
H26952.06
H26952.18
H26952.06EA
82.8
EUR
H26952.06
H26952.18
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥98%
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 65039-10-3
Molecular Formula: C7H11ClN2
Formula Weight: 158.63
Melting Point: 49-51°
MDL No.: MFCD07784450
Formel:
C₇H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 158.63 g/mol Schmelzpunkt: 49…51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784450 CAS-Nummer: 65039-10-3 |