1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
43961-50G-F
43961-5G-F
SIAL43961-50G-FEA
279
EUR
SIAL43961-50G-F
SIAL43961-5G-F
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid
Formel:
C₇H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 158.63 g/mol |
MDL:
MFCD07784450 CAS-Nummer: 65039-10-3 |