1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dimesityl-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
574066-1G 574066-5G
SIAL574066-1GEA 71.4 EUR
SIAL574066-1G SIAL574066-5G
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazoliumchlorid
Formel: C₂₁H₂₅ClN₂
Molecular Weight: 340,89 g/mol
MDL: MFCD02684541
CAS-Nummer: 141556-45-8