1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
574074-2G 574074-500MG
SIAL574074-2GEA 215 EUR
SIAL574074-2G SIAL574074-500MG
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazoliumchlorid
Formel: C₂₇H₃₇ClN₂
MDL: MFCD02684545
CAS-Nummer: 250285-32-6