4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine

373230010 373230050 373230250
ACRO373230010EA 52.5 EUR
ACRO373230010 ACRO373230050 ACRO373230250
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin 99+%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006441
CAS-Nummer: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR