4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24936.03 B24936.06 B24936.14
B24936.03EA 45.1 EUR
B24936.03 B24936.06 B24936.14
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin ≥98%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98% CAS No.: 1134-35-6 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 128995
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Schmelzpunkt: 171…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006441
CAS-Nummer: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2