4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
245739-25G 245739-5G
SIAL245739-25GEA 243 EUR
SIAL245739-25G SIAL245739-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
MDL: MFCD00006441
CAS-Nummer: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2