4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
569593-1G 569593-5G
SIAL569593-1GEA 32.4 EUR
SIAL569593-1G SIAL569593-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184.24 g/mol
MDL: MFCD00006441
CAS-Nummer: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2