4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4′-Dinonyl-2,2′-dipyridyl, 4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
H31476.03
H31476.06
H31476.03EA
51
EUR
H31476.03
H31476.06
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridin ≥97%
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 97%
CAS No.: 142646-58-0
Molecular Formula: C28H44N2
Formula Weight: 408.67
Melting Point: 61-63°
MDL No.: MFCD00800915
Formel:
C₂₈H₄₄N₂ Molecular Weight: 408,67 g/mol Schmelzpunkt: 61…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800915 CAS-Nummer: 142646-58-0 |