4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4′-Dinonyl-2,2′-dipyridyl, 4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
482250-1G 482250-5G
SIAL482250-1GEA 67.1 EUR
SIAL482250-1G SIAL482250-5G
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridin, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl
Formel: C₂₈H₄₄N₂
Molecular Weight: 408.67 g/mol
MDL: MFCD00800915
CAS-Nummer: 142646-58-0