Transferpipetten, Sterilin®
Lieferant: Sterilin
200C 202C
SLIN200CEA 58.1 EUR
SLIN200C SLIN202C
Transferpipetten, Sterilin®
Pipetten Pasteur- und Transfer-Pipetten
Diese Einweg Pipetten aus nicht-toxischem LDPE übertragen Flüssigkeiten sicher und präzise. Ideal für den allgemeinen Laboreinsatz sowie für Lagerung und Transport von Proben.
  • Integrierter Pippetierball zum Befüllen verhindert Kontamination, wie sie bei separaten Bällen aus Gummi auftritt
  • Ausgezeichnete Transparenz und gleichmäßige Stärke
  • Kann für die Lagerung und den Transport von Proben heißversiegelt sein
  • Heißversiegelte Pippetierbälle geeignet für die Lagerung in der Gasphase von Flüssigstickstoff
  • Graduierte Version mit einem Volumen von 1 ml: geeignet für den allgemeinen Laboreinsatz, für Lagerung und Transport von Proben
  • Graduierte Version mit einem Volumen von 3 ml: geeignet für Blutbanken und für den allgemeinen Laboreinsatz
  • Ausführung mit schmalem Schaft: geeignet zur Verwendung als Probenfläschchen für gefrorene Proben, für Sedimentation und Transport