Messzylinder, Konisch
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42255054 42255048
HECH42255054EA 12.1 EUR
HECH42255054 HECH42255048
Messzylinder, Konisch
Zylinder Messzylinder
PP, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit Autoklavierbar bei +121 °C Flüssigkeitsvolumen ist einfach zu lesen
Ideal für einen großen Anwendungsbereich Mit geformten Graduierungen. Breiter Fuß für Stabilität.