Misch Messzylinder Klasse B, mit PE-Stopfen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42211018 42211024 42211048 42211060
612-9440EA 13.8 EUR
612-9440 612-9441 612-9443 612-9444
Misch Messzylinder Klasse B, mit PE-Stopfen
Zylinder Messzylinder
Sodaglas, Klasse B, mit PE-Stopfen.
  • Auf Einguss justiert (TC, IN)
  • Braune Graduierung
  • Auswechselbarer Fuß und Schutzkragen aus HDPE
Standards: DIN EN ISO 4788