Messzylinder
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42205030 42205024 42205036 42205042 42206024 42205060 42205012 42205066 42205072 42205018 42205048 42206030 42206048
HECH42205030EA 7.3 EUR
HECH42205030 HECH42205024 HECH42205036 HECH42205042 HECH42206024 HECH42205060 HECH42205012 HECH42205066 HECH42205072 HECH42205018 HECH42205048 HECH42206030 HECH42206048
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.
  • Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung
Standards: DIN  EN ISO 4788