Überlaufmesskolben, Klasse B
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42115042 42115006 42115048 42115012 42115078 42115024 42115030 42115066 42115072 42115018
HECH42115042EA 25.7 EUR
HECH42115042 HECH42115006 HECH42115048 HECH42115012 HECH42115078 HECH42115024 HECH42115030 HECH42115066 HECH42115072 HECH42115018
Überlaufmesskolben, Klasse B
Kolben Messkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3.
  • Säurefeste und laugenbeständige Markierungen
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Für Wasseranalyse.