Reaktionsgefäße, zylindrisch
Lieferant: Witeg
WITG0.995.500EA 847.58 EUR
WITG0.995.500 WITG0.996.002 WITG0.996.001
Reaktionsgefäße, zylindrisch
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With flat bottom, jacketed, flange with groove and draining valve.