Trichter, mit Normschliffkonus
Lieferant: witeg Labortechnik
1.650.014 1.650.029 1.650.129 1.650.130 1.650.150 1.650.019
WITG1.650.014EA 9.8 EUR
WITG1.650.014 WITG1.650.029 WITG1.650.129 WITG1.650.130 WITG1.650.150 WITG1.650.019
Trichter, mit Normschliffkonus
Trichter Filtertrichter Trichter mit Kernschliff
Trichter aus Borosilikatglas mit Normschliff-Kegel.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal zum Umfüllen von Flüssigkeiten oder Pulvern in Glasgefäße mit Normschliff.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten