Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Lieferant: Witeg
WITG1.869.050EA 194.1 EUR
WITG1.869.050 WITG1.869.250 WITG1.869.025 WITG1.869.100
Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Tropftrichter, zylindrisch, aus Borosilikatglas, mit Nadelventil-Hahn mit PTFE-Nadelventil.
  • Graduiert
  • Mit NS-Kegel und Hülse
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Sicherungsmutter mit Schraubgewinde