Tropftrichter, kugelförmig, ohne Druckausgleich
Lieferant: witeg Labortechnik
1.892.100 1.892.250 1.892.500
WITG1.892.100EA 61.4 EUR
WITG1.892.100 WITG1.892.250 WITG1.892.500
Tropftrichter, kugelförmig, ohne Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Tropftrichter, kugelförmig, aus Borosilikatglas 3.3, Absperrhahn mit Glasküken Mit NS-Kegel und Hülse.
  • Ohne Graduierungen
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr widerstandsfähig
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit