Adapter mit Absperrhahn und Anschluss
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
1.682.014.RD 1.682.019.RD 1.682.029.RD 1.682.024 1.682.029
WITG1.682.014.RDEA 41.9 EUR
WITG1.682.014.RD WITG1.682.019.RD WITG1.682.029.RD WITG1.682.024 WITG1.682.029
Adapter mit Absperrhahn und Anschluss
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Wärmeausdehnung
Ansaugschlauch, mit Kegel und Absperrhahn, gebogen.