Kapseln für die Grundwasserprobenahme, Polycap™ GW, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6724-6004 6714-6004
701-0173EA 5330 EUR
701-0173 701-0164
Kapseln für die Grundwasserprobenahme, Polycap™ GW, Whatman™
Filter Membranfilterkapseln
Die Polycap™ GW (Grundwasser) Filterkapseln eignen sich zur Probenvorbereitung von Grundwasserproben für die Analyse gelöster Metalle. Dank des Inline-Designs mit gestuften Schlaucholiven und der hydrophilen Membran aus Polyethersulfon (PES) können sie einfach für die Probenahme vor Ort eingesetzt werden.
  • Stepped hose barb fittings allow for connection directly to outlet of a sampling pump with various size tubing
  • Effective filtration surface area of 600 cm² to ensure rapid sample collection
  • PES filters in thermally fused housing eliminate sample