Cyclopentylmethylether (CPME) ≥99,9% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Stabilisierung: 50 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
84565.290EA 122 EUR
84565.290 84565.360
Cyclopentylmethylether (CPME) ≥99,9% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Cyclopentylmethylether (CPME)
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100.16 g/mol
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –1 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD08276401
CAS-Nummer: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Färbung Max. 10 APHA
Peroxide (als H2O2) Max. 50 ppm
Wasser Max. 100 ppm