Probenehmer für Flüssigkeiten, Liquid Master
Lieferant: Sampling Systems
5035S-1000 5035J-1500 5035S-1500 5035S-600 5035J-1000 5035J-2000 5035S-2000
SAMP5035S-1000EA 880 EUR
SAMP5035S-1000 SAMP5035J-1500 SAMP5035S-1500 SAMP5035S-600 SAMP5035J-1000 SAMP5035J-2000 SAMP5035S-2000
Probenehmer für Flüssigkeiten, Liquid Master
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Der Liquid Master wurde so konzipiert, dass er zur Reinigung schnell zerlegt werden kann.
  • Schnelle und einfache Handhabung
  • Druckknopf zum Betätigen der Probenentnahme
  • Für größere Volumina kann der Probenehmer tief in das Produkt eingeführt werden
Geeignet für die Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten mit niedriger und mittlerer Viskosität.