Messkolben, Klasse A, Glas, klar, GL-Schraubverschluss
Lieferant: witeg Labortechnik
3.642.010 3.642.100 3.642.003 3.642.025 3.642.005 3.642.050
WITG3.642.010EA 26.2 EUR
WITG3.642.010 WITG3.642.100 WITG3.642.003 WITG3.642.025 WITG3.642.005 WITG3.642.050
Messkolben, Klasse A, Glas, klar, GL-Schraubverschluss
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3 braune Markierungen.
  • DE-M-Kennzeichnung gemäß des deutschen Eichgesetzes
  • Mit Chargenzertifikat
  • Mit GL-Gewinde und Schraubverschluss
Standards: Toleranz gemäß DIN EN ISO 1042