Viskose Proben
Lieferant: Sampling Systems
7000S-1000 7000S-1500 7000S-600
231-0487EA 1170 EUR
231-0487 SAMP7000S-1500 SAMP7000S-600
Viskose Proben
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen semi-viskosen Medien.
Nach der Probenahme kann der Probenehmer für eine schnelle und gründliche Reinigung komplett zerlegt werden.