Mischzylinder, Klasse B, mit Kunststoffstopfen
Lieferant: witeg Labortechnik
3.752.001 3.752.005 3.752.010 3.752.025 3.752.050 3.752.100 3.752.003
612-4960EA 14.1 EUR
612-4960 612-4961 612-4962 612-4963 612-4964 612-4965 612-4966
Mischzylinder, Klasse B, mit Kunststoffstopfen
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas, Klasse B, mit PE-Stopfen.
  • Auf Einguss justiert (In)
  • Sechskant-Glasfuß, NS-Hülsenschliff
  • Braune Graduierungen
Standards: DIN EN ISO 4788
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable