Trypsinierungskolben
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
5.507.305 5.507.308 5.507.306 5.507.303 5.507.304 5.507.307
WITG5.507.305EA 58.7 EUR
WITG5.507.305 WITG5.507.308 WITG5.507.306 WITG5.507.303 WITG5.507.304 WITG5.507.307
Trypsinierungskolben
Kolben Trypsinisierungskolben
Trypsinierungskolben, graduiert, konzipiert für die Umwandlung von Gewebefragmenten und Homogenaten in Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindeproteinen. Rillen im Kolben verbessern kräftiges Rühren.