HPLC-Säulen, Accucore™ 150-C4 und 150-C18
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
16526-157569 16526-012105 16526-013005 16526-014005 16526-032130 16526-052130 16526-102130 16526-103030 16526-104630 16526-152130 16526-154630
554-2427EA 1350 EUR
554-2427 554-2412 554-2413 554-2414 554-2415 554-2418 554-2421 554-2422 554-2423 554-2424 554-2426
HPLC-Säulen, Accucore™ 150-C4 und 150-C18
Chromatographiesäulen
Dank der Core Enhanced Technologie ermöglichen diese Säulen schnelle, hochauflösende Trennungen von Peptiden und Proteinen und erzeugen dabei nur 50 % des Rückdrucks von Säulen, die mit Materialien mit einer Partikelgröße von 2 µm oder kleiner entstehen.
  • Schnelle Trennung von Biomolekülen
  • Robuste und benutzerfreundliche analytische und Nano-Säulen