VWR®, Büretten, seitlicher Hahn
Lieferant: VWR Collection
612-4144EA 65.2 EUR
612-4144 612-4142 612-4143
VWR®, Büretten, seitlicher Hahn
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Schellbach-Streifen, Hahn mit Glasspindel
  • Kontrastreicher blauer Emaillelack
  • Chargenzertifikat in jeder Packung
DIN EN ISO 385
Standards: DIN EN ISO 385