VWR®, Pulvertrichter
Lieferant: VWR
VWR®
221-0239EA 21.2 EUR
221-0239 VWRU414004-271 VWRU414004-272 221-0240 221-0241 221-0242
VWR®, Pulvertrichter
Trichter Pulvertrichter
PP, durchscheinend.
  • Parallel stem minimises powder bridging
  • External ribs for better air evacuation
  • Excellent chemical and temperature resistance
  • Autoclavable
Für das Umfüllen von pulvrigen Materialien. Auch für Flüssigkeiten geeignet.