VWR®, Reagenzglasgestelle, PP
Lieferant: VWR Collection
212-0438EA 18.6 EUR
212-0438 212-0437 212-0436 212-0435 212-0434 212-0433 212-0432 212-0431
VWR®, Reagenzglasgestelle, PP
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Gestelle sind einteilig gegossen
  • Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • 3 Ebenen, Inhalt stets gut sichtbar
  • Große Beschriftungsbereiche auf den Seitenflächen