Flaschenaufsatz-Dispenser, FORTUNA® POLYFIX®
Lieferant: Poulten & Graf
101.07048 101.07038 101.07138
615-0006EA 192 EUR
615-0006 615-0005 POUL101.07138
Flaschenaufsatz-Dispenser, FORTUNA® POLYFIX®
Flaschenaufsatz-Dispenser
Dispenser aus PP, geeignet für Chemikalien und die meisten Flüssigkeiten.
  • Sichtbarer Dispensiervorgang
  • Einfache Volumeneinstellung
  • Ventilblock aus Polypropylen mit FIX-Adapter
Klarglas mit Glaskolben: geeignet für alle Chemikalien (einschließlich Lösungen), die Polypropylen nicht angreifen und die nicht kristallisieren.
Braunglas mit Glaskolben: geeignet für alle lichtempfindlichen Flüssigkeiten, die Polypropylen nicht angreifen.
With coated PTFE-piston: Suitable for acids and alkaline solutions that do not attack polypropylene.
Lieferumfang: Mit PTFE-Ansaugschlauch (1) und PP-GewindeaAdaptern (2).