Sprühflaschen, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
215-2962EA 10.15 EUR
215-2962 215-2963 215-2961
Sprühflaschen, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Flaschen Sprühflaschen
LDPE, durchscheinend, PP-Sprühaufsatz, PE-Schlauch, Edelstahlgewicht.
  • Ununterbrochenes Sprühen, selbst über Kopf
  • Einstellbare Düse, Durchmesser: 0,6 mm
  • Sprühmenge pro Abzug: 1,2 ml ±0,1
Kopfübersprühen ist mit Standard-Sprühflaschen nicht möglich. Sobald das Saugrohr nicht mehr in Flüssigkeit eingetaucht ist, kann es nicht mehr sprühen. Nicht so mit der Überkopf-Sprühflasche Turn 'n' Spray. Mit einer speziellen Technologie, sodass aus jeder Stellung gesprüht werden kann. Das bedeutet, dass sie praktisch und bequem aus jeder Richtung sprühen und schwer zugängliche Stellen leicht und ohne Anstrengung erreichen kann.