Drahtkörbe, quadratisch
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41075016 41075020
HECH41075016EA 110 EUR
HECH41075016 HECH41075020
Drahtkörbe, quadratisch
Körbe Drahtkörbe
Diese quadratischen Körbe bestehen aus Edelstahl. Zum Transportieren, Lagern, Reinigen und Sterilisieren von Laborzubehör konzipiert.
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Verstärkte Ecken